Key Documents
A0652
Sigma-Aldrich
5-Androsten-3β-ol-17β-carboxylic acid
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-etienic acid, 3β-Hydroxyetio-5-cholenic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Impurezze
≤1 mol/mol ethanol
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3