Vai a
A0639
Albumin from rabbit serum
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
rabbit
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technique(s)
ELISA: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rabbit ... ALB(100009195)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A3559A4538A1830
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
Porcine
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin from rabbit serum
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)