Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 51,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 101,00 € |
Informazioni su questo articolo
51,00 €
Nome del prodotto
Ala-Gln, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
SMILES string
NC(CC[C@H](NC([C@@H](N)C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 200 mM, solution, sterile-filtered, Biotechnology Performance Certified |
| form powder | form powder | form - | form solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| color white to off-white | color white to off-white | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ala-Gln
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?