A0355
AC-7954
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
(±)-3-(4-Chlorophenyl)-3-(2-(dimethylamino)ethyl)isochroman-1-one hydrochloride
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: ~28 mg/mL
Stringa SMILE
Cl.CN(C)CCC1(Cc2ccccc2C(=O)O1)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H20ClNO2.ClH/c1-21(2)12-11-19(15-7-9-16(20)10-8-15)13-14-5-3-4-6-17(14)18(22)23-19;/h3-10H,11-13H2,1-2H3;1H
AJPGLOWFIBOGMH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... UTS2R(2837)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3