Documenti
A0300
Sigma-Aldrich
N-Acetylmuramyl-6-O-stearoyl-L-alanyl-D-isoglutamine
≥97% (TLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H66N4O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
758.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97% (TLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C(O)C(OC(C)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(N)=O)C(NC(C)=O)C=O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3