Documenti
97863
Sigma-Aldrich
Cacodylate pH 6.5; 0.05 M − Spermine 2.5 mM − Calcium chloride 18 mM − 2-Propanol 9% solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 22/Kit-No 80701
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Forma fisica
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
Densità
0.99 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3