Documenti fondamentali
97596
Sigma-Aldrich
1,2,3-Octanetriol Isomer T (74888) 1 M solution
Sinonimo/i:
1,2,3-Octanetriol solution, Additive Screening Solution 11/Kit-No 78374
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-4-5-7(10)8(11)6-9/h7-11H,2-6H2,1H3
QSQGNBGEHSFMAA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)