Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 391,00 € |
Informazioni su questo articolo
391,00 €
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +51±4°, c = 0.5% in methanol
mol wt
micellar average mol wt 32,600
aggregation number
66
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
CMC
2.4-5 mM (20-25°C)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OCCCCCC3CCCCC3)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H42O11/c24-11-14-16(26)17(27)19(29)23(32-14)34-21-15(12-25)33-22(20(30)18(21)28)31-10-6-2-5-9-13-7-3-1-4-8-13/h13-30H,1-12H2/t14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23-/m1/s1
InChI key
RVTGFZGNOSKUDA-ZNGNCRBCSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (TLC) | description ≥98% (GC) | description ≥97.0% (TLC) | description ≥98.0% (NT) |
| technique(s) protein quantification: suitable, protein purification: suitable | technique(s) protein purification: suitable, protein quantification: suitable | technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) protein purification: suitable, protein quantification: suitable |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥98.0% (NT) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| aggregation number 66 | aggregation number - | aggregation number - | aggregation number - |
| description non-ionic | description non-ionic | description anionic | description - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?