Vai a
96063
Coumestrol dimethyl ether
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
7,12-Dimethoxy-coumestan
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.27
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
286103
product line
BioReagent
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: soluble
fluorescence
λex 325 nm; λem 421 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, λex 377 nm; λem 437 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (reaction product, free coumetrol)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
COc1ccc-2c(OC(=O)c3c-2oc4cc(OC)ccc34)c1
InChI
1S/C17H12O5/c1-19-9-3-5-11-13(7-9)21-16-12-6-4-10(20-2)8-14(12)22-17(18)15(11)16/h3-8H,1-2H3
InChI key
PXHLPCBBXPHBHP-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)