93546
6-Chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Salmon Glu
About This Item
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](On2ccc3ccc(Cl)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16ClNO6/c15-8-2-1-7-3-4-16(9(7)5-8)22-14-13(20)12(19)11(18)10(6-17)21-14/h1-5,10-14,17-20H,6H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
CCSMDIRWROWGMP-HTOAHKCRSA-N
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3