93001
UV-VIS detectable IEF Marker solution
pI 7.5, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
About This Item
Sterilità
0.45 μm filtered
Forma fisica
solution
Concentrazione
1 mg/mL in 10 mM NaOH
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Suitable as IEF marker for HPCE and IEF gels.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1