Documenti
92982
Sigma-Aldrich
Sodium chloride 1.5M – Ethanol 10% (v/v) solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 8/Kit-No 70437
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Forma fisica
solution
Densità
1.04 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1