Key Documents
92326
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline β-D-galactopyranoside
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-Quinolinyl-β-D-galactopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H17NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.83
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -86.0±4.0°, c = 1 in methanol
Impurezze
≤10% water
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3cccnc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H17NO6/c17-7-10-12(18)13(19)14(20)15(22-10)21-9-5-1-3-8-4-2-6-16-11(8)9/h1-6,10,12-15,17-20H,7H2/t10-,12+,13+,14-,15-/m1/s1
BWMXDESAZVPVGR-BGNCJLHMSA-N
Azioni biochim/fisiol
Chromogenic substrate for β-D-galactosidase
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Detection of specific bacterial enzymes by high contrast metal chelate formation. Part I. 8-Hydroxyquinoline-β-D-glucoside, an alternative to aesculin in the differentiation of members of the family Enterobacteriaceae
James, A.L. and Yeoman, P.
Zentralblatt Fur Bakteriologie, Mikrobiologie Und Hygiene. 1. Abt. Originale A, Medizinische Mikrobiologie, Infektionskrankheiten Und Parasitologie = International Journal of Microbiology and Hygiene. A, Medical Microbiology, Infectious..., 188-193 (1987)