Vai a
91783
Azo-Galactomannan from carob
galactomannanase substrate, powder
Sinonimo/i:
Galactomannan polysaccharide from carob seeds dyed with Remazolbrilliant Blue
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
170,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Azo-Galactomannan from carob, galactomannanase substrate
form
powder
Application
suitable as substrate for galactomannanase
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
48230G075372762
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
72762
Blue Dextran
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)