Documenti fondamentali
91374
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2,3,3-trimethyl-1-(4-sulfobutyl)indolium, inner salt
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Methoxy-1-(4-sulfobutyl)-2,3,3-trimethylindolium, inner salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H23NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Punto di fusione
242-245 °C
Stringa SMILE
COc1ccc2c(c1)C(C)(C)C(C)=[N+]2CCCCS([O-])(=O)=O