Documenti
89858
Sigma-Aldrich
1-Pyrenylmethyl methanethiosulfonate
for fluorescence
Sinonimo/i:
Methanesulfonothioic acid S-(1-pyrenylmethyl) ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
for fluorescence
Fluorescenza
λex 374 nm; λem 398 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Compatibilità
corresponds for coupling to thiols
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CS(=O)(=O)SCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C18H14O2S2/c1-22(19,20)21-11-15-8-7-14-6-5-12-3-2-4-13-9-10-16(15)18(14)17(12)13/h2-10H,11H2,1H3
OXKQGBUJTFUGBB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3