Documenti fondamentali
89264
Sigma-Aldrich
Sodium succinate pH 5.5; 0.05 M − Magnesium chloride 10 mM − Cobalt(III)-hexamine 2.0 mM − Isopropanol 10% solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 7/Kit-No 80701
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Stato
liquid
pH
5.5±0.2 ( in neat)
Densità
0.99 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)