89263
Cacodylate pH 6.0; 0.05 M − Magnesium chloride 10 mM − Spermine 2.5 mM − Calcium chloride 5 mM − Isopropanol 10% solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 16/Kit-No 80701
About This Item
Forma fisica
liquid
pH
6.0±0.2 ( in neat)
Densità
0.99 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3