Documenti fondamentali
88716
Sigma-Aldrich
Sodium chloride 2.0 M – PEG 6000 10% (w/v) solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 1/Kit-No 70437
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Stato
solution
Densità
1.09 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)