83132
Pyrogallol
purum, meets analytical specification of Ph. Helv. 7
Sinonimo/i:
Pyrogallolum, 1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogallic acid
About This Item
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 167.7 °C)
Grado
purum
Qualità
meets analytical specification of Ph. Helv. 7
P. eboll.
309 °C (lit.)
Punto di fusione
133-134 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves