82415
Prunetin
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
4′,5-Dihydroxy-7-methoxyisoflavone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
COc1cc(O)c2C(=O)C(=COc2c1)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-6-13(18)15-14(7-11)21-8-12(16(15)19)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
KQMVAGISDHMXJJ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
WGK 3