Vai a
82178
Sodium chloride 0.1M – Sodium acetate pH 4.6; 0.1M – 2-Propanol 12% (v/v) solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 4/Kit-No 73513
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
form
solution
Quality Segment
pH
4.6±0.2 ( in neat)
density
0.99 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)