Documenti fondamentali
80556
Sigma-Aldrich
Calcium chloride 0.19 M – HEPES-Na pH 7.5; 0.095M – Polyethylene glycol 400; 26.6% (w/v) – Glycerol 5% solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 14/Kit No 75403
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Stato
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
Densità
1.09 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)