Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-870-4
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartirecombinant
expressed in E. coli
form
liquid
specific activity
≥10.0 U/mL
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Alcohol dehydrogenase catalyzes the oxidative conversion of alcohol into aldehyde. It has a homodimeric structure with a co-enzyme binding domain at the C-terminal and an N-terminal catalytic domain. The active site is located at the interdomain cleft. Binding of NAD+ in the active site causes conformational changes which create the binding sit for the alcohol substrate.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which reduces 1 μmol benzaldehyde per minute at pH 7.0 and 30°C.
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?