Documenti fondamentali
78582
Sigma-Aldrich
MES pH 6.5; 0.05M – Sodium chloride 0.2M – L-Glutathione red. 0.005M – L-Glutathione ox. 0.001M solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 15/Kit-No 96827
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Stato
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
Densità
1.01 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)