Documenti fondamentali
75788
Sigma-Aldrich
Oxazine 750 perchlorate
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H23N3O · HClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
469.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Punto di fusione
256 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2[o+]c3c4CCCN5CCCc(cc3nc2c6ccccc16)c45
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3