Documenti fondamentali
73642
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride 0.2M – HEPES sodium salt pH 7.5; 0.1M – PEG 400 30% solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 23/Kit-No 82009
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Stato
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
Densità
1.07 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)