Documenti
73511
Sigma-Aldrich
4-Nitro-4′-(octadecylamino)stilbene
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
4-(Octadecylamino)-4′-nitrostilbene, N-Octadecyl-4′-nitro-4-stilbenamine, OANS
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H48N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
492.74
Beilstein:
4271699
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (TLC)
Punto di fusione
130-132 °C (lit.)
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
toluene: soluble
Fluorescenza
λex 441 nm; λem ~545 nm in toluene
Compatibilità
suitable for fluorescence
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNc1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C32H48N2O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-28-33-31-24-20-29(21-25-31)18-19-30-22-26-32(27-23-30)34(35)36/h18-27,33H,2-17,28H2,1H3/b19-18+
AGCWNVFSUWACRE-VHEBQXMUSA-N
Altre note
Lipophilic stilbene-dye for use in mixed-dye Langmuir-Blodgett films as non-linear optical material
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
M.E. Lippitsch et al.
Organic Materials for Non-linear OpticsII, R.A.Hann & D.Bloor eds., 89-89 (1991)