Documenti fondamentali
72989
Sigma-Aldrich
Sodium chloride 0.15M – TRIS hydrochloride pH 8.0; 0.1M – Polyethylene glycol 6000 12 % (w/v) solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 40/Kit-No 73513
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Stato
liquid
pH
8.0±0.2 ( in neat)
Densità
1.03 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)