Documenti fondamentali
72874
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate 1.8M – MES pH 6.5; 0.1M – Cobalt chloride 0.01M solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 25/Kit-No 70437
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Stato
solution
pH
6.5±0.2 ( in neat)
Densità
1.13 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)