745472
cis-9-Tetradecenoyl-L-carnitine hydrochloride
97% (CP)
Sinonimo/i:
cis-9-Tetradecenoyl-L-carnitine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](CC([O-])=O)OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O.Cl
InChI
1S/C21H39NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h8-9,19H,5-7,10-18H2,1-4H3;1H/b9-8-;/t19-;/m0./s1
CNZGWHVCFLOOMJ-BVNCMAKQSA-N
WGK 3