Documenti fondamentali
70543
Sigma-Aldrich
Fluorescent red 610 reactive
suitable for fluorescence, BioReagent
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H45N4NaO11S
Numero CAS:
Peso molecolare:
764.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥90.0% (coupling to amines)
Solubilità
DMF: soluble
Fluorescenza
λex 610 nm; λem 645 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)