Vai a
69780
L-(+)-Lactic acid solution
~40% in H2O
Sinonimo/i:
(S)-2-Hydroxypropionic acid, Sarcolactic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
70,20 €
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
172,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.08
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720251
70,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
concentration
~40% in H2O
impurities
≤1% D-lactic acid
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Other Notes
Aqueous solutions of l(+)-Lactate.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L18752771427715
description
~40% in H2O
description
30% in H2O (by weight)
description
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 88-92% total acid basis
description
80%
concentration
~40% in H2O
concentration
30% in H2O (by weight)
concentration
-
concentration
-
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
impurities
≤1% D-lactic acid
impurities
-
impurities
insoluble in ether, complies, methanol, complies (GC), residual solvents, complies, sugar and orther red. Substances, complies, ≤0.0005% heavy metals (as Pb)
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Lactic acid solution
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)