Vai a
69244
Mant-GDP triethylammonium salt solution
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)guanosine 5′-diphosphate triethylammonium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2 μmol
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
200,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H22N6O12P2 · xC6H15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
576.35 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
200,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
technique(s)
protein detection: suitable
pH
7.0-8.0
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(NC(N)=N3)=O)O1)=O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
69234A2846927082
Ni(COD)(Cy-BQ) ≥95%
Sigma-Aldrich
927082
Ni(COD)(Cy-BQ)
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥95%
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95%
pH
7.0-8.0
pH
7.0-8.0
pH
-
pH
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)