66540924
STBCi104-A
Human iPS Cell Line
About This Item
Origine biologica
human dermis (fibroblast)
Metodo di riprogrammazione
Sendai virus
Descrizione
age (N/A)
Produttore/marchio commerciale
EBiSC™
Genere
female
Modalità di accrescimento
adherent (pluripotent)
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Malattie correlate
neuropathy
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
The EBiSC stem cell bank is a collection of human iPS cells available to academic and commercial researchers for use in disease modelling and other forms of stem cell research. The initial collection has been generated from a wide range of donors representing specific disease backgrounds and healthy controls. EBiSC has established many routine procedures for collecting, expanding and characterizing human iPS cell lines. The stem cell bank includes iPSC cell lines derived from neurodegenerative diseases (Alzheimer′s Disease, Parkinson′s Disease, Dementia, Motor Neuron Disease (ALS) - and Huntington′s Disease), eye and heart diseases, and lines from healthy control donors for age and sex matching.
Origine della linea cellulare
StemBANCC
Descrizione della linea cellulare
Primary cell type: Fibroblast
Reprogramming method
Vector type: Non-integrating
Vector: Sendai virus
Is the reprogramming vector detectable: Unknown
Xeno free conditions: no
Derived under gmp: no
Available as clinical grade: no
Characterization
Microbiology / Virus Screening
HIV 1: -
HIV 2: -
Hepatitis B: -
Hepatitis C: -
Mycoplasma: Negative
Genotyping
Karyotyping
Cell line karyotype: No abnormalities detected
Karyotyping method: Molecular karyotyping by SNP array
Linkage
Mantenimento delle subcolture
Passage method: Enzyme-free cell dissociation / EDTA
O2 concentration: 21%
CO2 concentration: 5%
Culture medium: mTeSR® 1
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)