66540472
EDi019-A
human dermis (fibroblast)
Sinonimo/i:
EBiSC iPSC Line, Human iPSC, Induced Pluripotent Stem Cell Line, iPS Cell, iPSC
About This Item
Nome del prodotto
EDi019-A, Human iPS Cell Line
Origine biologica
human dermis (fibroblast)
Livello qualitativo
Metodo di riprogrammazione
Sendai virus
Descrizione
age (N/A)
Produttore/marchio commerciale
EBiSC™
Genere
female
Modalità di accrescimento
adherent (pluripotent)
Malattie correlate
none
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
The EBiSC stem cell bank is a collection of human iPS cells available to academic and commercial researchers for use in disease modelling and other forms of stem cell research. The initial collection has been generated from a wide range of donors representing specific disease backgrounds and healthy controls. EBiSC has established many routine procedures for collecting, expanding and characterizing human iPS cell lines. The stem cell bank includes iPSC cell lines derived from neurodegenerative diseases (Alzheimer′s Disease, Parkinson′s Disease, Dementia, Motor Neuron Disease (ALS) - and Huntington′s Disease), eye and heart diseases, and lines from healthy control donors for age and sex matching.
Origine della linea cellulare
University of Edinburgh
Descrizione della linea cellulare
Primary cell type: Fibroblast of dermis
Reprogramming method
Vector type: Non-integrating
Vector: Sendai virus
Gene list:
KLF4
MYC
POU5F1
SOX2
Is the reprogramming vector detectable: Unknown
Other:From the same donor: EDi019-B, EDi019-C
Characterization
Analysis of Undifferentiated Cells
Marker expression: SSEA-4(+)POU5F1 (OCT-4)(+)SSEA-1 (-)TRA 1-60 (+)
Microbiology / Virus Screening
HIV 1: -
HIV 2: -
Hepatitis B: -
Hepatitis C: -
Mycoplasma: -
Genotyping
Karyotyping
Passage number: 23
Cell line karyotype: NO autosomal or sex chromosome abnormalities were detected
Karyotyping method: Karyolite BoBs
Linkage
Mantenimento delle subcolture
Passage method: Enzyme-free cell dissociation / EDTA
O2 concentration: 21%
CO2 concentration: 5%
Culture medium: Essential E8®
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)