Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 230,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 711,00 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 2440,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH2[P(O)(OH)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.00
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1708494
Form:
powder
230,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
form
powder
mp
197-199 °C (lit.), 201-205 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP(O)(=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/CH6O6P2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7)
InChI key
MBKDYNNUVRNNRF-UHFFFAOYSA-N
General description
MDP (Methylenediphosphonic acid) is a phosphonic analog of ATP.
Application
Suitable for
- preparation of analogs of natural di- and tri-phosphates
- mass spectrometry studies as analytical standard
- molecular studies related to inflammation
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylenediphosphonic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?