64052
Midas® Slide Carrier (20 Slides)
for use with Midas® III-Plus Automated Stainer
Sinonimo/i:
Hematology Stainer
About This Item
Compatibilità
for use with Midas® III-Plus Automated Stainer
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Holds 20 slides in MIDAS® Automated Stainer
Applicazioni
Holds 20 slides in MIDAS® Automated Stainer
Holds 20 slides, 3 x 1 inch each
Note legali
MIDAS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)