64000WBF
Midas® Water Bath Filters
for use with Midas® III-Plus Automated Stainer
Sinonimo/i:
filters
About This Item
Compatibilità
for use with Midas® III-Plus Automated Stainer
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
MIDAS®
Note legali
MIDAS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)