Vai a
63707
2-Mercaptoethanesulfonic acid solution
ampule, 3.0 M±0.1 M in H2O (T)
Sinonimo/i:
β-Mercaptoethanesulfonic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 x 1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
290,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HSCH2CH2SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098878
290,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
quality
ampule
Quality Segment
concentration
3.0 M±0.1 M in H2O (T)
density
1.25 g/mL at 20 °C
SMILES string
OS(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2/c3-7(4,5)2-1-6/h6H,1-2H2,(H,3,4,5)
InChI key
ZNEWHQLOPFWXOF-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
63705D109401H46007
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.25 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
concentration
3.0 M±0.1 M in H2O (T)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
quality
ampule
quality
-
quality
-
quality
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)