Vai a
57697
Advanced Protein Assay
1× concentrate
Sinonimo/i:
Protein Assay, advanced
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
74,50 €
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
304,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12171500
74,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
The Advanced Protein Assay Reagent combines the best properties of low protein-to-protein variance and a wide protein concentration, a sensitive detection limit and a unique red-to-blue color change.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
2781319160SCT149
SOD Assay Kit sufficient for 500 tests
Sigma-Aldrich
19160
SOD Assay Kit
description
1× concentrate
description
-
description
sufficient for 500 tests
description
A highly sensitive firefly luciferase cell based assay for quantifying ATP in cell cultures used to measure cell viability.
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-65 to -96°C
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Hello, Is this the Precision Red Advanced Protein Kit from Cytoskeleton, Inc.? Thanks in advance
    1 risposta
    1. The original manufacturer information for this product is considered proprietary.