Documenti fondamentali
53517
Sigma-Aldrich
2,10-Dihydroxy-dibenzo[a,j]perylene-8,16-dione
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (C)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥90% (C)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Stringa SMILE
Oc1ccc-2c(c1)C(=O)c3cccc4c5-c6ccc(O)cc6C(=O)c7cccc(c-2c34)c57
InChI
1S/C28H14O4/c29-13-8-10-16-21(11-13)27(31)19-5-1-3-17-23-15-9-7-14(30)12-22(15)28(32)20-6-2-4-18(26(20)23)24(16)25(17)19/h1-12,29-30H
CGRSFQZBJXWSJK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,10-Dihydroxy-dibenzo[a,j]perylene-8,16-dione is used as a fluorescence probe to study drug carrier interactions.
Risultati analitici
luminescence test: Emmax: 670 nm (Exc.: 620 nm in chloroform)
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Anne Techen et al.
Journal of colloid and interface science, 377(1), 251-261 (2012-04-24)
The well-known cationic surfactant hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) was used as a model carrier to study drug-carrier interactions with fluorescence probes (5-hexadecanoylaminofluorescein (HAF) and 2,10-bis-(3-aminopropyloxy)dibenzo[a,j]perylene-8,16-dione (NIR 628) by applying ensemble as well as single molecule fluorescence techniques. The impact of the