Vai a
53134
Streptavidin−Gold from Streptomyces avidinii
20 nm particle size
Sinonimo/i:
Streptavidin Gold conjugate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
302,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.25
MDL number:
302,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
particle size
20 nm
absorption
≤3.0 at 520 nm
storage temp.
2-8°C
Application
For detection of biotinylated compounds.
Physical form
Material in 50 mM phosphate buffer pH 7.4 with 10% Glycerol,0.1% BSA and 0.01% Sodium Azide
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S905907211S4762
Streptavidin essentially salt-free, lyophilized powder, ≥13 units/mg protein
Sigma-Aldrich
S4762
Streptavidin
description
20 nm particle size
description
~10 nm nominal (colloidal gold), buffered aqueous glycerol solution
description
40 nm particle size
description
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥13 units/mg protein
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
form
essentially salt-free, lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
absorption
≤3.0 at 520 nm
absorption
-
absorption
-
absorption
-
particle size
20 nm
particle size
-
particle size
40 nm
particle size
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What conjugation method is used to make this product?
    1 risposta
    1. The conjugation method is considered proprietary and cannot be disclosed.