52001-027
DNAstable® Blood LD
10 mL bottle, for room temp preservation of DNA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Forma fisica
dry
Temperatura di conservazione
room temp
Confezionamento
1 bottle
Stato fisico
10 mL screw cap bottle, DNAstable Blood LD Handbook
Note legali
DNAstable is a registered trademark of Biomatrica
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3