Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 168,00 € |
5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 673,00 € 504,75 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.08
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1719827
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥95% (TLC)
Quality Segment
concentration
~1 M in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(C(O)C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h2-3,5H,1H3
InChI key
BSABBBMNWQWLLU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Lactaldehyde is an intermediate in the pyruvate metabolic pathway. Pyruvaldehyde is irreversibly produced from D-lactaldehyde via the enzyme glyoxylate reductase. L-lactaldehyde is an intermediate metabolite in the pyruvate metabolism pathway and is irreversibly produced from pyruvaldehyde via the enzyme aldehyde reductase, which is then irreversibly converted to propylene glycol via aldehyde reductase.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay - | assay ≥95.0% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| concentration ~1 M in H2O | concentration 1 M in H2O | concentration 287 μg/mL in acetonitrile: DMSO (7:3) | concentration 1 M in H2O |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?