Vai a
47140
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
NBD-F
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
250,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2FN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1077571
250,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
52-54 °C (lit.)
fluorescence
λex 470 nm; λem 528 nm in ethanol, λex 470 nm; λem 550 nm (Amino acid adducts)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H2FN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
InChI key
PGZIDERTDJHJFY-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan (NBD-F) is used as a protein, amino acid and drug fluorescent labeling reagent in HPLC pre-column derivatization procedures.
Useful for fluorescent labeling of amino acids and amines in HPLC
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F588325455F3639
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
fluorescence
λex 470 nm; λem 528 nm in ethanol, λex 470 nm; λem 550 nm (Amino acid adducts)
fluorescence
λex 380 nm; λem 515 nm (hydrolyzed (esterase))
fluorescence
λex 336 nm in methanol, λex 420 nm; λem ~540 nm in ethanol (after derivatization with glycine)
fluorescence
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (elemental analysis)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
mp
52-54 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
mp
97-100 °C, 97-99 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)