Key Documents
46394
Sigma-Aldrich
Fluo 3-AM
suitable for fluorescence
Sinonimo/i:
4-(6-Acetoxymethoxy-2,7-dichloro-3-oxo-9-xanthenyl)-4′-methyl-2,2′(ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrakis(acetoxymethyl) ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C51H50Cl2N2O23
Numero CAS:
Peso molecolare:
1129.85
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Solubilità
DMSO: soluble
Fluorescenza
λex 506 nm; λem 526 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase 30 mM Ca2+
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)C3=C4C=C(Cl)C(=O)C=C4Oc5cc(OCOC(C)=O)c(Cl)cc35
Applicazioni
Cell permeable fluorescent indicator of intracellular Ca2+; non-fluorescent until it is hydrolyzed intracellularly and/or in the presence of Ca2+; lower binding affinity allows measurement of higher peaks of Ca2+ transients than with Fura 2.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3