45972
2,4-Dichlorotoluene
analytical standard
About This Item
Grado
analytical standard
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.546 (lit.)
P. eboll.
200 °C (lit.)
Densità
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
FUNUTBJJKQIVSY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Certificati d'analisi (COA)