Vai a
45199
Enterolactone
~95% (HPLC)
Sinonimo/i:
trans-α,β-Bis(3-hydroxybenzyl)butyrolactone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
222,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.33
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4699604
Assay:
~95% (HPLC)
Form:
solid
222,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~95% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cccc(C[C@@H]2COC(=O)[C@H]2Cc3cccc(O)c3)c1
InChI
1S/C18H18O4/c19-15-5-1-3-12(8-15)7-14-11-22-18(21)17(14)10-13-4-2-6-16(20)9-13/h1-6,8-9,14,17,19-20H,7,10-11H2/t14-,17+/m1/s1
InChI key
HVDGDHBAMCBBLR-PBHICJAKSA-N
Biochem/physiol Actions
Enterolactone is the major human metabolite of dietary sesamin (lignan from sesame seeds). A phytoestrogen, it shows an inverse correlation with risk of breast cancer in one study.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
42363729698PHL80437
Enterolactone ~95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
45199
Enterolactone
(±)-Enterolactone analytical standard
Supelco
42363
(±)-Enterolactone
Enterolactone phyproof® Reference Substance
PHL80437
Enterolactone
assay
~95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
97%
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
form
-
form
crystals
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Enterolactone
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)