Documenti
44031
Sigma-Aldrich
Chitosano
Mw 160 kDa
Sinonimo/i:
Chitina deacetilata, Poli(D-glucosamina)
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
PM
Mw 160 kDa
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Applicazioni
Forma gel con gli anioni multivalenti. Sviluppa soluzioni trasparenti che seccandosi formano pellicole forti trasparenti.
Caratteristiche e vantaggi
Polielettrolita biocompatibile, antibatterico ed ecologico con svariate applicazioni tra cui: trattamento delle acque, cromatografia, additivi per cosmetici, trattamento tessile per attività antimicrobica, fibre innovative per tessili, carte fotografiche, pellicole biodegradabili, dispositivi biomedici e impianti in microcapsula per il rilascio controllato di farmaci.
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.